Principaux documents
1.07055
Supelco
Petroleum benzine
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Code UNSPSC :
12191502
Qualité
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
Température de stockage
20-25°C
Catégories apparentées
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
<-5.8 °F
Point d'éclair (°C)
< -21 °C