Principaux documents
1.07054
Supelco
Pentane
for analysis EMPARTA®
Synonyme(s) :
Pentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Beilstein:
969132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-692-4
pb:
35-36 °C (lit.)
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPARTA®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
~8.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Température de transition
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Solubilité
0.4 g/L
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C