Principaux documents
1.07027
Millipore
Silice
for High Performance Flash Chromatography
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
1 KG
75,00 €
25 KG
1 073,00 €
75,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 KG
75,00 €
25 KG
1 073,00 €
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
75,00 €
Check Cart for Availability
Niveau de qualité
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑1430 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 20 - 25 µm
particle size (Malvern) (d50): 35 - 45 µm
particle size (Malvern) (d90): 60.0 - 70.0 µm
Informations légales
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable