Principaux documents
1.06731
Sigma-Aldrich
Neocarmine MS "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Synonyme(s) :
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
1 L
303,00 €
303,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
303,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116124
Nomenclature NACRES :
NA.21
303,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
7.8 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
20-25°C
Description générale
for the detection of textile fibers
Application
For the detection of textile fibers
Remarque sur l'analyse
Suitability for coloration of textiles:passes test
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable