1.05465
Gélose MacCONKEY
for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria (According harm. EP/USP/JP)
Synonyme(s) :
MACCONKEY agar
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Fabricant/nom de marque
GranuCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
50 g/L
Masse volumique apparente
720 kg/m3
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Salmonella spp.
Shigella spp.
coliforms
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.