1.05448
Wort agar
GranuCult® plus, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
Synonyme(s) :
Selective media for yeasts and molds, Yeasts and molds medium
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
granular
Conditionnement
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® plus
Conditions de stockage
dry media (Store tightly closed)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
beige
pH
5.0 (30 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
55 g/L
Masse volumique apparente
520 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- GranuCult® offers superior granulated culture media
- Safe and sustainable due to reduced risks associated with fine dust and toxic substance inhalation, resulting in a safer work environment
- Excellent wettability, solubility, and free-flowing properties
- Convenient, with minimal component separation and clumping, even under warm or humid conditions
- High batch-to-batch reproducibility
- Prolonged shelf life of up to five years•High number of test strains exceeding all regulatory demands
- Granulation technology allows many supplements to be included, with no need to add these separately
Remarque sur l'analyse
Appearance (colour): brownish
Solidification behaviour (2 hrs., 45 °C): liquid
pH-value (25 °C): 4.8 - 5.2
Recovery on test medium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Recovery on test medium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Recovery on test medium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70 %
Recovery on test medium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70 %
Growth (Geotrichum candidum DSM 1240): good to very good
Growth (Penicillium commune ATCC 10428): fair to very good
Growth (Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): good to very good
Growth (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): fair to good
Incubation: 7 days; 28 °C; aerobic (yeasts 3 days).
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)