1.05234
Alcian blue 8 GX (C.I.74240)
for microscopy Certistain®
Synonyme(s) :
Alcian blue 8 GX (C.I.74240)
Forme
powder
Solubilité
8 g/L
εmax
700-1300 at 675-680 nm in DMSO at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable