Principaux documents
1.04527
Supelco
3-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrochloride
GR for analysis Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
3-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrochloride, MBTH
10 G
277,00 €
277,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
277,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
224-393-5
Nomenclature NACRES :
NA.05
277,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
149 mg/kg LD50, oral (Rat)
12300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3-4 (20 °C, 4 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
748 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C8H9N3S.Cl/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;/b10-8+;
Clé InChI
WAGARHVUZQWORV-VRTOBVRTSA-N
Application
  • Kinetic spectrophotometric determination of ethamsylate in dosage forms.: The research describes a kinetic spectrophotometric method for determining ethamsylate using 3-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazone hydrochloride. The method is efficient for analyzing ethamsylate in various pharmaceutical formulations (El-Enany et al., 2007).
  • Spectrophotometric determination of dobutamine hydrochloride using 3-methylbenzothiazolin-2-one hydrazone.: This study provides a spectrophotometric method for dobutamine hydrochloride analysis, highlighting the utility of 3-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazone hydrochloride in analytical chemistry for pharmaceutical applications (el-Kommos, 1987).
  • Microdetermination of D-amino acids and D-amino acid oxidase activity with 3,methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride.: This research introduces a microdetermination method for D-amino acids and D-amino acid oxidase activity using 3-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazone hydrochloride, contributing to biochemical analysis techniques (Soda, 1968).
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (0.4 %, water): 3 - 4
Melting point: about 270
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Suitability for determination of aldehydes: passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable