Documents
1.04239
Sigma-Aldrich
Glutaraldéhyde solution
for electron microscopy
Synonyme(s) :
Dialdéhyde glutarique solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Formule linéaire :
OHC(CH2)3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro Beilstein :
605390
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
0.27 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
23.5-26.5% (alkalimetric)
Technique(s)
electron microscopy: suitable
Couleur
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
100.5 °C/1013 hPa
Pf
-6 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Glutardialdehyde solution 25% - for electron microscopy, is a fixing agent for specimens destined for morphological and enzyme histochemical analysis. The 25% Glutardialdehyde solution is used for the fixation of specimen of human origin for semi-thin cuttings and electron microscopy. It is diluted with phosphate buffer(Potassium dihydrogen phosphate for analysis EMSURE® ISO (Product number 1.04873) or di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur (Product number 1.06586)
to achieve the corresponding working concentration. Alternatively, especially sensitive material used for enzyme histochemistry, will be fixed with glutardialdehyde according to P.J. Anderson, purified and filled into ampoules under nitrogen (Product number 1.12179). Sensitive enzymes e.g. endogenous peroxidase can often only be visualized in this way. It is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): 23.5 - 26.5 %
pH-value: ≥ 3.0
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.065
Absorbance A (235 nm; 1:200 deluted with water; 1 cm): ≤ 0.3
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)