1.04122
Methylene blue (C.I.52015)
Synonyme(s) :
Methylene Blue trihydrate
About This Item
Forme
solid
Niveau de qualité
Puissance
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Dye, ≥82% spectrophotometric assay
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
50 g/L
Densité
1.757 g/cm3 at 22 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity
- Chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Suitability for microscopy: passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2