Principaux documents
1.03133
Supelco
Diantipyrylmethane
GR for analysis (reagent for titanium)
Synonyme(s) :
Diantipyrylmethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H24N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
215-009-7
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
179-182 °C
Solubilité
0.431 g/L (experimental)
Masse volumique apparente
430 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C23H24N4O2/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19/h5-14H,15H2,1-4H3
Clé InChI
QATHNKNPUVVKHK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 179 - 182 °C
Loss on Drying (105 °C): ≤ 3.0 %
Suitability for titanium determination: conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable