Principaux documents
1.02955
Supelco
2,2′-Biquinoline
GR for analysis
Synonyme(s) :
2,2′-Biquinoline, Cuproine, 2,2′-Diquinolyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
204-357-5
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
192-195 °C
Solubilité
1.02 mg/L
Masse volumique apparente
290 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
Clé InChI
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable