1.02747
Linden Grain Medium Halal (Base)
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, suitable for sterility testing
Forme
solid
Application(s)
food and beverages
microbiology
sterility testing
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
bacteria
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.