Principaux documents
1.02384
Supelco
Calcium chloride tetrahydrate
99.995 Suprapur®
Synonyme(s) :
Calcium chloride tetrahydrate, Calcium dichloride
100 G
660,00 €
660,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
660,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaCl2 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-140-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
660,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
for inorganic trace analysis
Essai
99.995%
Forme
solid
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
772 °C (anhydrous substance)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca+2].Cl.Cl.[O-H].[O-H].O.O
InChI
1S/Ca.2ClH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZNLVAQJGGDVQAU-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay: ≥ 96 %
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm
Ba (Barium): ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.01 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.01 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 2 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.01 ppm
Li (Lithium): ≤ 1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.01 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.01 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.01 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.01 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.01 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.01 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.01 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.01 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable