Principaux documents
1.02284
Supelco
Quinhydrone
GR for analysis
Synonyme(s) :
Quinhydrone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-387-6
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
Solubilité
4 g/L
Densité
1.40 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
Clé InChI
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay p-Benzoquinone: 48 - 52
assay hydroquinone: 48 - 52
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable