Principaux documents
1.01841
Supelco
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide)
GR for analysis (reagent for copper)
Synonyme(s) :
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide), Biscyclohexanone oxalyldihydrazone, Cuprizone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352127
Numéro de classement CE :
206-729-2
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
208-212 °C
Masse volumique apparente
150 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Suitability for copper determination: conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable