Principaux documents
1.01359
Supelco
Mixed indicator 4.5
pH indicator solution, acc. to Mortimer
250 ML
144,00 €
144,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
144,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
144,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Mixed indicator 4.5, acc. to Mortimer
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
4.8 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 9 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 4.5 - 5.0
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
48.2 °F
Point d'éclair (°C)
9 °C