1.01131
Ammonium hydrogen carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 503
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
Produits recommandés
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
67 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
99.0-101.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
1576 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
106 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais