Principaux documents
1.00638
Millipore
Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (37.5:1)
for electrophoresis
About This Item
Code UNSPSC :
41105323
Niveau de qualité
Forme
liquid
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
Assay of N,N′-methylene-bisacrylamide (HPLC): 2.4 - 2.8 %
Appearance of solution (colour): almost colourless
Appearance of solution (clearness): almost clear
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.002 %
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)