Principaux documents
1.00606
Supelco
Iodine Test
photometric, 0.050-10.00 mg/L (I2), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.050-10.00 mg/L (I2)
Technique(s)
photometry: suitable
Méthode de détection
photometric (SPADNS - arsenic free)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: photometric, DPD 0.050 - 10.00 mg/l I₂ Spectroquant®
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany