100105
A23187 free acid
from Streptomyces chartreusensis, ≥98% (TLC), solid, mitochondrial ATPase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis, Calcimycin
About This Item
Produits recommandés
product name
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis, A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16+,17+,18?,22-,27-,29?/m0/s1
Clé InChI
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mitochondrial ATPase
Avertissement
Notes préparatoires
Autres remarques
Saunders, M.J., and Hepler, P.K. 1982. Science217, 943.
Pressman, B.C. 1976. Annu. Rev. Biochem. 45,501.
Pfeiffer, D.R., et al. 1974. Biochemistry 13, 4007.
Reed, P.W., and Lardy, H.A. 1972. J. Biol. Chem. 247, 6970.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable