09-345
Anti-phospho-mTOR (Thr2446) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
FRAP1, FRAP, FRAP2, RAFT1, RAPT1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr2446)
Informations sur le gène
human ... MTOR(2475)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable