07-849-I
Anti-phospho-JAK1 (Tyr1022/1023)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Tyrosine-protein kinase JAK1, Tyr1022/1023-phosphorylated, Janus kinase 1, Tyr1022/1023-phosphorylated, JAK-1, Tyr1022/1023-phosphorylated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1022/pTyr1023)
Informations sur le gène
human ... JAK1(3716)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Tyr1022/1023-phosphorylated JAK1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable