07-383
Anti-Akt3/PKBγ Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT3(10000)
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
IGF-I stimulated HEK293 cell lysates
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1