07-294-I
Anti-phospho-GluR2 (Ser880)
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rabbit, rat
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Glutamate receptor 2 phosphorylated on Serine 880 in untreated Rat brain microsomal preparations, but not in preparations treated with Lambda phosphatase.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité