07-2276-I
Anti-mSin1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1, TORC2 subunit MAPKAP1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, SAPK-interacting protein 1, mSIN1, mSin1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPKAP1(79109)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mSin1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable