07-213-IS
Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric (Trial Size) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H4, Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg3)
Informations sur le gène
human ... HIST2H4B(554313)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A 1:3,333 dilution from a representative lot immunoprecipitated dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 µg of HeLa and 500ng of HeLa AE cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:3,333 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 ng of PRMT1 treated Histone H4 recombinant protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable