07-1708
Anti-FOXH1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Forkhead activin signal transducer 1, Forkhead activin signal transducer 2, TGF-beta/activin signal transducer, forkhead activin signal transducer-1, forkhead box H1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXH1(8928)
mouse ... Foxh1(14106)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Immunocytochemistry:
1:500 dilution of this antibody was used to detect FOXH1 in NIH/3T3, HeLa and A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
To reconstitute the antibody, centrifuge the antibody at a moderate speed (5,000 rpm) for 5 minutes. Carefully remove the ammonium sulfate/PBS buffer solution and discard; 10μL of residual ammonium sulfate solution will not affect the re-suspension of the antibody. Do not let the protein pellet dry, as severe loss of antibody reactivity can occur. Re-suspend the antibody pellet in 100L either standard PBS or TBS (pH 7.3-7.5). DO NOT VORTEX. Mix by gentle stirring with a wide pipet tip or gentle finger-tapping. Let the precipitated antibody rehydrate for 1 hour at 4-25°C prior to use. Small particles of precipitated antibody that fail to re-suspend are normal. Vials are overfilled to compensate for any losses.
Remarque sur l'analyse
NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)