07-1594
Anti-Phospho-Dnmt1(Ser714) Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
CXXC finger protein 9, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA MTase HsaI, DNA methyltransferase 1, DNA methyltransferase HsaI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer714)
Informations sur le gène
human ... DNMT1(1786)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Dot blotting:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be specific for the phospho-Ser714 immunogen peptide, but not the unphosphorylated peptide, by dot blotting (1:500).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
1:250 dilution of this antibody detected Dnmt1 on 10 µg HeLa nuclear extract
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa nuclear extract or EGF-treated whole HeLa cell extract.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable