07-1208
Anti-Gβ5 Antibody
Upstate®, from rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNB5(10681)
mouse ... Gnb5(14697)
rat ... Gnb5(83579)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected G protein Gbeta5 on 10 μg of L6 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
L6 Cell Lysate, plasma membranes from rat cerebrum.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable