06-966
Anti-CDK1/CDC2 Antibody (C-Term)
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase 1, CDK1, Cell division control protein 2 homolog, Cell division protein kinase 1, p34 protein kinase, Cell division control protein 2 homolog, Cell division protein kinase 1, p34 protein kinase
358,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
About This Item
358,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
hamster (with greater than 90% sequence homology), human (with greater than 90% sequence homology), rat (with greater than 90% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
hamster ... Cdk1(100766716)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDK1/CDC2 (C-terminus) in Balb/3T3/A31 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1