Documents
06-926
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-p70 S6 kinase (S6K)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
RPS6KB1, PS6K, S6K, S6K1, STK14A, p70(S6K)-alpha, p70-S6K, p70-alpha, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POTEM(641455)
Spécificité
Kinase S6 p70
Immunogène
Peptide (C-FPMISKRPEHLRMNL) correspondant aux résidus 511 à 525 de la kinase S6 de rat
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-kinase S6 (S6K) p70 détecte la présence de la kinase S6 p70 (S6K) ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Signalisation PI3K, Akt et mTOR
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules 3T3 de souris dans un tampon RIPA
Description de la cible
64 kDa
Forme physique
Chromatographie sur protéine A
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium, avant ajout de glycérol à hauteur de 30 %
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, réf. 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Activation of an S6 kinase from human placenta by autophosphorylation.
Dennis, P B and Masaracchia, R A
The Journal of Biological Chemistry, 268, 19833-19841 (1993)
SWI/SNF chromatin remodeling enzyme ATPases promote cell proliferation in normal mammary epithelial cells.
Cohet, N; Stewart, KM; Mudhasani, R; Asirvatham, AJ; Mallappa, C; Imbalzano, KM; Weaver et al.
Journal of Cellular Physiology null
Quan-Yu Zhang et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 66(3), 834-854 (2017-05-17)
Cellular repressor of E1A-stimulated genes (CREG), a novel cellular glycoprotein, has been identified as a suppressor of various cardiovascular diseases because of its capacity to reduce hyperplasia, maintain vascular homeostasis, and promote endothelial restoration. However, the effects and mechanism of
D Chen et al.
Molecular and cellular biology, 19(7), 4684-4694 (1999-06-22)
We have previously reported that insulin and osmotic shock stimulate an increase in glucose transport activity and translocation of the insulin-responsive glucose transporter isoform GLUT4 to the plasma membrane through distinct pathways in 3T3L1 adipocytes (D. Chen, J. S. Elmendorf
Tingting Sun et al.
Aging, 12(23), 24208-24218 (2020-11-24)
The 5-year survival rate of ovarian cancer patients is only 47%, and developing novel drugs for ovarian cancer is needed. Herein, we evaluated if and how SRT2183, a sirtuin-1 activator, impairs the ovarian cancer cells. OVCAR-3 and A2780 cells were