06-821-I
Anti-phospho-PKCepsilon Antibody (Ser729)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
PKCepsilon, PKCe, Protein kinase C epsilon type, nPKC-epsilon
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer729)
Informations sur le gène
human ... PRKCE(5581)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting/Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution of this lot detected phospho PKCepsilon (Ser729) in 10 µg of C6 cell lysate.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable