Principaux documents
06-570-AF555
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-H3 (Ser10), conjugué à l'Alexa Fluor 555
from rabbit, ALEXA FLUOR 555
Synonyme(s) :
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 555
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer10)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
L'histone H3, aussi appelée histone H3.1t (H3/t), H3t ou H3/g, est codée par le gène HIST3H3 /H3Ft et est un composant central du nucléosome. Les nucléosomes permettent d'enrouler et de compacter l'ADN sous forme de chromatine, ce qui limite l'accès à l'ADN de la machinerie cellulaire qui a besoin d'ADN comme matrice. Les histones jouent donc un rôle central dans la régulation de la transcription, la réparation de l'ADN et la réplication de l'ADN ainsi que la stabilité chromosomique. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine. Une phosphorylation élevée de l'histone H3 est associée à la mitose. La phosphorylation au niveau du résidu Ser10, liée à l'activation génique, empêche la méthylation du résidu Lys9 mais facilite l'acétylation des histones H3 et H4. Le résidu Ser10 phosphorylé est crucial pour la condensation des chromosomes et la progression du cycle cellulaire durant la mitose et la méiose. La phosphorylation de Ser10 est également un mécanisme régulateur essentiel pour la transformation des cellules néoplasiques. La phosphorylation au niveau de Ser10 par la protéine Aurora-B médie la dissociation des protéines HP1 (CBX1, CBX3 et CBX5) à partir de l'hétérochromatine.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à la phospho-histone H3 (Ser10).
Application
Analyse par immunoprécipitation : une quantité de 10 µg d'un lot représentatif de la forme non conjuguée de cet anticorps (réf. 06-570) a permis d'immunoprécipiter la phospho-histone H3 (Ser10) dans des extraits acides de lysats de cellules HeLa traitées ou non à la colcémide dans un tampon RIPA.
Analyse par dosage Beadlyte : un lot représentatif de la forme non conjuguée de cet anticorps (réf. 06-570) a permis de reconnaître l'histone H3 phosphorylée au niveau du résidu Ser10 par dosage Luminex
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 à 1 µg/ml d'un lot représentatif de la forme non conjuguée de cet anticorps (réf. 06-570) a permis de détecter la phospho-histone H3 (Ser10) dans 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa traitées à la colcémide, mais pas dans l'extrait acide de cellules HeLa non traitées.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-phospho-histone H3 (Ser10), conjugué au colorant Alexa Fluor 555, est un anticorps polyclonal de lapin purifié qui permet de détecter l'histone H3 phosphorylée au niveau de la sérine 10. Cet anticorps est marqué avec Alexa Fluor 555 et son utilisation a été validée en chromatographie ionique. La version non conjuguée de cet anticorps a fait l'objet de publications et a fait ses preuves en ICC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HeLa.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter la phospho-histone H3 (Ser10) dans des cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS, 15 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable