06-498-I
Anti-PDGFR Beta Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Platelet-derived growth factor receptor beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, CD140b, PDGF-R-beta, PDGFR-1, PDGFR-beta, Platelet-derived growth factor re
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFRB(5159)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated PDGFR from 500 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGFR in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1