06-1130-I
Anti-RNF168 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase RNF168, hRNF168, RING finger protein 168
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF168(165918)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: 20 µL from a representative lot immunoprecipitated RNF168 from 500 µg of human B-cell hybridoma SA13 cell lysate.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RNF168 in 10 µg of human B-cell hybridoma SA13 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable