06-1116
Anti-IL-33R ST2 (IL1RL1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
interleukin 1 receptor-like 1, interleukin-1 receptor-like 1, growth stimulation-expressed, homolog of mouse growth stimulation-expressed, interleukin 1 receptor-related protein, Protein ST23
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-33R ST2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Description de la cible
UniProtKB/Swiss-Prot Q01638 (ILRL1_HUMAN) entry describes 3 isoforms produced by alternative splicing: Isoform A at 63.358 kDa, Isoform B at 36.993 kDa, Isoform C at 29.951 kDa The ~37 kDa product is the secreted form.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human kidney tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable