06-1005
Anti-TRIC-A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
transmembrane protein 38A, trimeric intracellular cation channel type A, Tmem38a, NET1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TMEM38A(79041)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Wilkie, G.S., et al. (2011). Mol Cell Proteomics. 10(1):M110.003129-1).
Epigenetics & Nuclear Function
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRIC-A on 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable