05-758-I
Anti-FE65 Antibody, clone 3H6
clone 3H6, from mouse
Synonyme(s) :
Amyloid-beta A4 precursor protein-binding family B member 1, Protein FE65
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RACGAP1(29127)
mouse ... Apbb1(11785)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Isotype Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable