05-623-AF647
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CTD4H8, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-623 & 05-623-Z) is shown to be suitable also for Western blotting, chromatin IP, ChIP-seq, and immunocytochemistry.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected RNA polymerase II in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable