Principaux documents
05-1403
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Giα2, clone L5
clone L5, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
L5, monoclonal
Espèces réactives
guinea pig (43%), rat (69%), bovine (100%), human (62%), mouse (69%)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNAI2(2771)
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine Giα-2.
Spécificité confirmée par western blotting par rapport aux protéines Gαt bovine, Goα de rat, Giα-1 de rat, Giα-2, Gia-3 de rat, Gsα bovine et GoαA et GoαB murines.
Immunogène
Protéine Giα-2 recombinante, purifiée par la méthode de Linder [J. Biol. Chem. (1990) 265, 8243].
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Immunohistochimie sur coupes en paraffine : Tests représentatifs d'un précédent lot.
Coloration optimale avec l'anticorps monoclonal anti-protéine G : cancer testiculaire
Western blotting : un précédent lot de cet anticorps a été utilisé à une dilution au 1/500e-1/1 000e, avec détection par anti-IgG avec étiquette 125l. Marque une bande unique de protéine de 39 à 42 kDa sur les membranes de bovins et de rats.
L'utilisation de cet anticorps anti-Giα2, clone L5, a été validée en western blotting et immunohistochimie sur coupes en paraffine pour la détection de la protéine Giα2.
Sous-domaine de recherche
Signalisation calcique, GPCR et cAMP/cGMP
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules HUVEC.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter Gi-alpha-2 dans 10 µg de lysat de cellules HUVEC.
Description de la cible
Marque une bande unique de protéine de 39 à 42 kDa sur les membranes de bovins et de rats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MAB3077
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2b monoclonale de souris purifiée, dans un tampon phosphate 0,02 M contenant du chlorure de sodium 0,25 M, pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HUVEC
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Saori Yano et al.
Chemical senses, 40(9), 641-648 (2015-09-18)
Inbreeding avoidance is essential to providing offspring with genetic diversity. Females' mate choice is more crucial than males' for successful reproduction because of the high cost of producing gametes and limited chances to mate. However, the mechanism of female inbreeding
Jennifer M Lin et al.
Developmental biology, 441(1), 67-82 (2018-06-22)
The identity of individual neuronal cell types is defined and maintained by the expression of specific combinations of transcriptional regulators that control cell type-specific genetic programs. The epithelium of the vomeronasal organ of mice contains two major types of vomeronasal
Ankana S Naik et al.
Development (Cambridge, England), 147(8) (2020-04-29)
The vomeronasal organ (VNO) contains two main types of vomeronasal sensory neurons (VSNs) that express distinct vomeronasal receptor (VR) genes and localize to specific regions of the neuroepithelium. Morphogenic signals are crucial in defining neuronal identity and network formation; however