04-1556
Anti-MDM4 Antibody, clone 7A8
clone 7A8, from mouse
Synonyme(s) :
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding
protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding pr
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A8, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MDM4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable