Documents
MAT390504296
Matrix Scientific
Ethyl 6-bromo-4-((dimethylamino)methyl)-5-hydroxy-1-methyl-2-((phenylthio)methyl)-1H-indole-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.88
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylsulfanyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C22H25BrN2O3S.ClH/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3;/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3;1H
Clé InChI
OMZHXQXQJGCSKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/092967.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/092967.html