Documents
MAT359313406
Matrix Scientific
Ethyl 4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6-methyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-3-13-9(12)8-5-7(10)4-6(2)11-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
JGEIWLQNEUAPQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/067167.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/067167.html