Documents
MAT245151970
Matrix Scientific
3-Ethoxypropyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.34
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxypropyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C12H18O4S/c1-3-15-9-4-10-16-17(13,14)12-7-5-11(2)6-8-12/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
FWZMCDKVYBQRTP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048791.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048791.html