Documents
MAT113926762
Matrix Scientific
(4-Aminophenyl)(1-azepanyl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-azepanylcarbonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12-7-5-11(6-8-12)13(16)15-9-3-1-2-4-10-15/h5-8H,1-4,9-10,14H2
Clé InChI
OOOXUISFYMTSJI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023825.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023825.html