Principaux documents
MAT047029471
Matrix Scientific
Furan-2-ylmethyl-pyridin-3-ylmethyl-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-furyl-N-(3-pyridinylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-3-10(7-12-5-1)8-13-9-11-4-2-6-14-11/h1-7,13H,8-9H2
Clé InChI
MZMZQNAMCDNTOE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010593.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010593.html