Documents
MAT047026540
Matrix Scientific
3-(Benzylamino-methyl)-7-methoxy-1H-quinolin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.35
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(benzylamino)methyl]-7-methoxy-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C18H18N2O2/c1-22-16-8-7-14-9-15(18(21)20-17(14)10-16)12-19-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
NDKHGKBLIUQHRS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008240.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008240.html