Principaux documents
MAN326366872
Manchester Organics
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7F2N/c1-7(8,9)6-3-2-4-10-5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
WFCYXXQJORJHPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N14509