Documents
LIFH93E335AB
Life Chemicals Inc.
6-methyl-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.8
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl-2-(piperazin-1-yl)benzo[d]thiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3S.ClH/c1-9-2-3-10-11(8-9)16-12(14-10)15-6-4-13-5-7-15;/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3;1H
Clé InChI
FLMSIITXEGMUKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid